Wichtige Dokumente
T4184
Thrombopoietin from mouse
recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder, suitable for cell culture, >97% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
TPO
Größe auswählen
CHF 526.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 526.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in NSO cells
Assay
>97% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized powder
Wirksamkeit
2.1 ng/mL EC50
Mol-Gew.
~75 kDa by SDS-PAGE (as a result of glycosylation)
predicted mol wt 35 kDa
Verpackung
pkg of 5 μg
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
endotoxin, tested
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
mouse ... Thpo(21832)
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?