T2293
Nalgene® centrifuge tubes, Oak Ridge Style 3114
capacity 30 mL, pack of 2 ea
Synonym(e):
High-Speed Centrifuge Tubes, Nalgene tubes
Größe auswählen
CHF 150.00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 150.00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Materialien
FEP
Tefzel® closure
round bottom
screw top cap
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
RCF 50,000 × g with sealing cap assembly
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
Nalgene® 3114-0030
Kapazität
30 mL
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Capable of withstanding temperatures ranging from -100°C to +150°C (-148°F to +302°F).
- Leakproof closures prevent material loss under normal use for most spins <10,000 × g.
- When used with Nalgene sealing cap assemblies, the 30mL tubes can handle centrifugal forces up to 50,000 x g.
- Autoclavable, biohazard-safe, and leakproof when utilized with the provided Nalgene closure or PTFE FEP.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)