Wichtige Dokumente
T1412
Tritricosanoin
≥99%
Synonym(e):
Glyceryl tritricosanoateGlyceryl tritricosanoate
About This Item
Assay
≥99%
Form
powder
Funktionelle Gruppe
ester
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C72H140O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-52-55-58-61-64-70(73)76-67-69(78-72(75)66-63-60-57-54-51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)68-77-71(74)65-62-59-56-53-50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h69H,4-68H2,1-3H3
InChIKey
JDRVRMABYZMJHK-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?