Wichtige Dokumente
T0893
Essigsäure-(cis-9,trans-12-tetradecadien-1-yl-ester)
≥85% (GC)
Synonym(e):
(Z,E)-9,12-TDDA
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥85% (GC)
Form
liquid
Funktionelle Gruppe
ester
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C\C=C\C\C=C/CCCCCCCCOC(C)=O
InChI
1S/C16H28O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18-16(2)17/h3-4,6-7H,5,8-15H2,1-2H3/b4-3+,7-6-
InChIKey
ZZGJZGSVLNSDPG-FDTUMDBZSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
143.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
62 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)