Merck
T0663
Sigma-Aldrich
4-Trifluoroacetyl-p-phenylenediamine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H7F3N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Nc1ccc(NC(=O)C(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C8H7F3N2O/c9-8(10,11)7(14)13-6-3-1-5(12)2-4-6/h1-4H,12H2,(H,13,14)
InChIKey
DEXJVEPWTWVUNM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kallin, E., et al.
Glycoconjugate Journal, 3, 311-311 (1986)