SRP6253
EGF human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥97% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
EGF, HOMG4, URG, epidermal growth factor
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Assay
≥97% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized powder
Mol-Gew.
calculated mol wt 6.3 kDa
observed mol wt 6.3 kDa by SDS-PAGE (DTT-reduced.)
Verpackung
pkg of 10 μg
Verunreinigungen
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... EGF(1950)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Rekonstituierung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Role of growth factors in stem cell differentiation and various growth factors for your research at sigmaaldrich.com