SRP6161
FGF-7 human
recombinant, expressed in human cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
Fibroblast growth factor 7, HBGF-7, Heparin-binding growth factor 7, KGF, Keratinocyte growth factor
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in human cells
Assay
≥95% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized
Mol-Gew.
(17 and 30 kDa, monomer, glycosylated)
Verpackung
pkg of 10 μg
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... FGF7(2252)
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Rekonstituierung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Role of growth factors in stem cell differentiation and various growth factors for your research at sigmaaldrich.com