SRP4693
Apolipoprotein A−I human
recombinant, expressed in E. coli, ≥97% (SDS-PAGE), ≥97% (HPLC)
Synonym(e):
APOA1, Apo-AI, Apolipoprotein A-I, C117399, MGC117399
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥97% (HPLC)
≥97% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized
Mol-Gew.
~28 kDa
Verpackung
pkg of 100 μg
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Verunreinigungen
endotoxin, tested
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... ApoA1(335)
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Rekonstituierung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)