SRP3297
ADIPONECTIN mouse
recombinant, expressed in Hi-5 Insect cells, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC)
Synonym(e):
Acrp-30, Apm-1, GBP-28
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Rekombinant
expressed in Hi-5 Insect cells
Assay
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized
Wirksamkeit
4.0-6.0 μg/mL ED50
Mol-Gew.
35.0 kDa
Verpackung
pkg of 25 μg
Verunreinigungen
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Farbe
white to off-white
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
mouse ... ADIPOQ(11450)
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Rekonstituierung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable