Merck
C4866
Cardiogenol C hydrochloride
≥97% (HPLC), solid
Synonym(e):
4-(2-Hydroxyethylamino)-2-(4-methoxyphenylamino)-pyrimidine hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H16N4O2 ·HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
296.75
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
mol wt
296.75
packaging
pkg of 5 mg
solubility
H2O: soluble 10 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].COc1ccc(Nc2nccc(NCCO)n2)cc1
InChI
1S/C13H16N4O2.ClH/c1-19-11-4-2-10(3-5-11)16-13-15-7-6-12(17-13)14-8-9-18;/h2-7,18H,8-9H2,1H3,(H2,14,15,16,17);1H
InChI key
QQAHYSZVJLHCNA-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Cardiogenol C hydrochloride is a cardiomyogenesis inducer in embryonic stem cells.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)