Merck
SRP0726
Sigma-Aldrich
STK21 (CIT), Active
recombinant
Anmeldenzur Ansicht organisationsspezifischer und vertraglich vereinbarter Preise
Größe auswählen
10 μG
CHF 447.00
CHF 447.00
Voraussichtliches Versanddatum14. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 μG
CHF 447.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.77
CHF 447.00
Voraussichtliches Versanddatum14. Mai 2025
Rekombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Assay
70-95% (SDS-PAGE)
Form
frozen liquid
Spezifische Aktivität
4.0-6.0 nmol/min·mg (radiometric)
Mol-Gew.
~74 kDa
Konzentration
0.1 μg/μL
Hinterlegungsnummer
NM_007174
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... STK21(11113)
Anwendung
Useful for kinase assay and Western blot.
Biochem./physiol. Wirkung
Recombinant human STK21 (CIT) (1-449) was expressed by Baculovirus in Sf9 insect cells using an N-terminal GST tag. STK21 is a serine/threonine-protein kinase that functions in cell division and also to promote efficient cytokinesis. STK21 is a novel molecular mechanism for a subset of human malformation syndromes of the central nervous system (1). STK21 is also associated with bipolar disorder and risk for schizophrenia. STK21 is a novel partner for the GTP-bound forms of rho and rac (2).
Rekonstituierung
Formulated in 50mM Tris-HCl, pH 7.5, 150mM NaCl, 10mM glutathione, 0.1mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, with 25% glycerol.
Lagerung und Haltbarkeit
Store in aliquots at -70°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)