SRP0113
HDAC-11 human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥10% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
HD11, Histone deacetylase 11
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
Assay
≥10% (SDS-PAGE)
Form
aqueous solution
Mol-Gew.
66 kDa
Verpackung
pkg of 50 μg
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Konzentration
>0.02 mg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... HDAC11(79885)
Allgemeine Beschreibung
Human HDAC11, full length, GenBank Accession No. BC009676, with N-terminal GST tag, MW = 66kDa, expressed in baculovirus expression system.
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)