Merck
SRE0053
Sigma-Aldrich
Lysostaphin aus Staphylococcus staphylolyticus
Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents., lyophilized powder
Synonym(e):
Glycyl-glycine Endopeptidase
Größe auswählen
5 MG
CHF 354.00
CHF 354.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
CHF 354.00
About This Item
CAS-Nummer:
EC-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
NACRES:
NA.32
CHF 354.00
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
bacterial (Staphylococcus sp.)
Qualitätsniveau
Form
lyophilized powder
Spezifische Aktivität
≥500 units/mg protein
Mol-Gew.
26,926 Da
Zusammensetzung
protein, 50-70% biuret
Verpackung
pkg of (package size sold on basis of mg protein)
Konzentration
50—70% protein
Eignung
suitable for microbiological tests
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Lysostaphin is a glycylglycine endopeptidase. It is an important antibacterial enzyme.[1]
Biochem./physiol. Wirkung
Lysostaphin ist eine Zink-Endopeptidase mit einer Molekülmasse von etwa 25 kDa. Da Lysostaphin die Polyglycinvernetzungen in der Peptidoglykanschicht der Zellwand von Staphylococcus-Spezies spaltet, ist es nützlich für die Zelllyse und auch als potenzielles antimikrobielles Therapeutikum.
Optimaler pH-Wert für Aktivität: ~7,5
Lysostaphin has the ability to cleave both viable and heat-killed S. aureus cells. It is one of the major antibacterial agents for the staphylococci.[2] Lysostaphin cleaves the cross-linking pentaglycine bridges in the cell walls of staphylococci. Thus it is considered as an antistaphylococcal therapeutic agent.[1]
Einheitendefinition
One unit will reduce the turbidity (A620) of a suspension of Staphylococcus aureus cells from 0.250 to 0.125 in 10 min at pH7.5 at 37°C in a 6.0ml reaction mixture.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Lysostaphin: a new bacteriolytic agent for the Staphylococcus
Schindler, Ch A and Schuhardt, VT
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 51(3), 414-421 (1964)
Lysostaphin disrupts Staphylococcus aureus and Staphylococcus epidermidis biofilms on artificial surfaces
Wu J A, et al.
Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 47(11), 3407-3414 (2003)