SML3870
Fuzapladib
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
IS 741, IS-741, N-(2-((ethylsulfonyl)amino)-5-(trifluoromethyl)-3-pyridinyl)-3-yl]cyclohexanecarboxamide
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear
Lagertemp.
-10 to -25°C
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable