Wichtige Dokumente
SML3766
SRI-42127
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
3-(1H-Indazol-6-yl)-N-methyl-N-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)imidazo[1,2-b]pyridazin-6-amine
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
Lagertemp.
room temp
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)