Merck
SML3491
Sigma-Aldrich
Enflicoxib
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(±)-E 6087, 1-(4-aminosulphonylphenyl)-5-(2,4-difluorophenyl)-4,5-dihydro-3-trifluoromethyl-1H-pyrazole, 4-(5-(2,4-difluorophenyl)-3-(trifluoromethyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl)benzenesulfonamide, E-6087
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H12F5N3O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
405.34
UNSPSC-Code:
51111800
UNSPSC-Code:
12352200
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear
Lagertemp.
-10 to -25°C
SMILES String
O=S(N)(C1=CC=C(N2N=C(C(F)(F)F)CC2C3=CC=C(C=C3F)F)C=C1)=O
Biochem./physiol. Wirkung
Orally available, potent and selective cyclooxygenase 2 (COX-2) inhibitor
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2
Zielorgane
Gastrointestinal tract
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)