SML3237
G-5555
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
8-(((2r,5r)-5-Amino-1,3-dioxan-2-yl)methyl)-6-(2-chloro-4-(6-methylpyridin-2-yl)phenyl)-2-(methylamino)pyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one, 8-[(trans -5-Amino-1,3-dioxan-2-yl)methyl]-6-[2-chloro-4-(6-methyl-2-pyridinyl)phenyl]-2-(methylamino)pyrido[2,3-d ]pyrimidin-7(8H )-one
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/L, clear
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)