Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 105.00 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 378.00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H24BrFN4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
475.35
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1c(ccc(c1)Br)Nc2ncnc3c2cc(c(c3)OCC4CCN(CC4)C)OC
InChI
1S/C22H24BrFN4O2/c1-28-7-5-14(6-8-28)12-30-21-11-19-16(10-20(21)29-2)22(26-13-25-19)27-18-4-3-15(23)9-17(18)24/h3-4,9-11,13-14H,5-8,12H2,1-2H3,(H,25,26,27)
InChI key
UHTHHESEBZOYNR-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Orally active, selective inhibitor of VEGF receptor kinase activity; also inhibits EGFR and RET tyrosine kinases
Vandetanib is an orally active and potent inhibitor of vascular endothelial growth factor receptor receptor 2 (VEGFR2) kinase activity that is used to treat medullary thyroid cancer. Vandetanib also inhibits epidermal growth factor receptor (EGFR), and RET tyrosine kinases.
1 of 1
Dieser Artikel | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| form powder | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - |
| color white to beige | color - |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - STOT RE 2
Zielorgane
Gastrointestinal tract
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?