Merck
SML2610
Sigma-Aldrich
Seselin
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2′,2′-Dimethylpyranocoumarin, 8,8-Dimethyl-2H,8H-benzo[1,2-b:3,4-b′]dipyran-2-one, Amyrolin, Seseline
Größe auswählen
5 MG
CHF 88.00
25 MG
CHF 291.00
CHF 88.00
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
CHF 88.00
25 MG
CHF 291.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H12O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 88.00
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[o]1c2c(ccc3c2C=CC(O3)(C)C)cc[c]1=O
InChI
1S/C14H12O3/c1-14(2)8-7-10-11(17-14)5-3-9-4-6-12(15)16-13(9)10/h3-8H,1-2H3
InChIKey
QUVCQYQEIOLHFZ-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Seselin is an anti-inflammatory, anti-parasitic and antifungal pyrancoumarin found in anise and other plants. It appears that seselin targets Jak2 to block the proinflammatory phenotype of macrophages in models of sepsis. Seselin down-regulates levels of proinflammatory factors and activity of STAT1 and p65 in models of sepsis.
anti-inflammatory, anti-parasitic and antifungal pyrancoumarin
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)