Wichtige Dokumente
SML2408
UNC3866 trifluoroacetate salt
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
N-[4-(1,1-Dimethylethyl)benzoyl]-L-phenylalanyl-L-alanyl-L-leucyl-N6,N6-diethyl-L-lysyl-L-Serine methyl ester trifluoroacetate
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
lyophilized powder (white)
Farbe
white to off-white
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)