Fortfahren mit
SML2118
HA15
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
N-[4-[3-[[[5-(Dimethylamino)-1-naphthalenyl]sulfonyl]amino]phenyl]-2-thiazolyl]-acetamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 98.40
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 397.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H22N4O3S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
466.58
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 98.40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(NC1=NC(C2=CC=CC(NS(C3=C(C=CC=C4N(C)C)C4=CC=C3)(=O)=O)=C2)=CS1)=O
InChI
1S/C23H22N4O3S2/c1-15(28)24-23-25-20(14-31-23)16-7-4-8-17(13-16)26-32(29,30)22-12-6-9-18-19(22)10-5-11-21(18)27(2)3/h4-14,26H,1-3H3,(H,24,25,28)
InChI key
LBSMEKVVMYSTIH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
HA15 is a selective ligand of BiP/GRP78/HSPA5 chaperone that increases ER stress, leading to autophagic and apoptotic cell death in varies cancer cell lines including melanoma cells. HA15 inhibits inhibit the ATPase activity of BiP. HA15 inhibits tumor development in mice injected with A375 melanoma cells.
selective ligand of BiP/GRP78/HSPA5 chaperone that increases ER stress, leading to autophagic and apoptotic cell death in varies cancer cell lines
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0914CB_93040110G8918
vibrant-m
A15
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
description
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
form
powder
form
powder
form
-
form
buffered aqueous solution
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
-
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)