SML2036
Gigantol
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
5-[2-(3-Hydroxy-5-methoxyphenyl)ethyl]-2-methoxyphenol, CID 3085362
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
oil
Farbe
colorless to light brown
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C16H18O4/c1-19-14-8-12(7-13(17)10-14)4-3-11-5-6-16(20-2)15(18)9-11/h5-10,17-18H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
SDXKZPQOVUDXIY-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable