Fortfahren mit
SML1902
ISAM-140
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(±)-Isopropyl 4-(Furan-2-yl)-2-methyl-1,4-dihydrobenzo-[4,5]imidazo[1,2-a]pyrimidine-3-carboxylate, 4-(2-Furanyl)-4,10-dihydro-2-methyl-pyrimido[1,2-a]benzimidazole-3-carboxylic acid 1-methylethyl ester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 306.00
CHF 260.10
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H19N3O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
337.37
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 260.10
ListenpreisCHF 306.00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=C(C(OC(C)C)=O)C(C2=CC=CO2)N3C(N1)=NC4=C3C=CC=C4
InChI
1S/C19H19N3O3/c1-11(2)25-18(23)16-12(3)20-19-21-13-7-4-5-8-14(13)22(19)17(16)15-9-6-10-24-15/h4-11,17H,1-3H3,(H,20,21)
InChI key
NYHLRBMDXQBOIB-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
ISAM-140 is a potent and selective A2B adenosine receptor antagonist (A2BAR).
ISAM-140 is a potent and selective A2B adenosine receptor antagonist (A2BAR). ISAM-140 exhibits remarkable selectivity over A1, A2A, and A3 adenosine receptors.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2749SML1816SML2039
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)