SML1865
Rbin-2
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
7-Bromo-2-(2-methyl-allylsulfanyl)-9H-1,3,4,9-tetraaza-fluorene, 7-Bromo-3-[(2-methyl-2-propen-1-yl)thio]-5H-1,2,4-Triazino[5,6-b]indole
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(CSC(N=N1)=NC2=C1C3=C(N2)C=C(Br)C=C3)=C
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable