Merck
SML1802
Sigma-Aldrich
MS0015203
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
5-[(2-Methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)amino]-1,3-benzenedicarboxylic acid
Größe auswählen
5 MG
CHF 103.00
CHF 103.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
CHF 103.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H11NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
249.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
CHF 103.00
Check Cart for Availability
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C(O)C1=CC(C(O)=O)=CC(NC(C(C)=C)=O)=C1
InChI
1S/C12H11NO5/c1-6(2)10(14)13-9-4-7(11(15)16)3-8(5-9)12(17)18/h3-5H,1H2,2H3,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)
InChIKey
NVOBVSWSDYFEMR-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
MS0015203 is a potent and selective agonist of the neuropeptide receptor GPR171.
MS0015203 is a potent and selective agonist of the neuropeptide receptor GPR171. MS0015203 increases food intake and body weight in mice.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)