Wichtige Dokumente
SML1801
CeMMEC13
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
N-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)-1,2-dihydro-1-methyl-2-oxo-4-quinolinecarboxamide
About This Item
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN(C1=C2C=CC=C1)C(C=C2C(NC3=CC=C4C(OCCO4)=C3)=O)=O
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)