SML1731
A64 trifluoroacetate
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
5-((6-Oxo-5-(6-(piperazin-1-yl)pyridin-3-yl)-1,6-dihydropyridin-3-yl)methylene)thiazolidine-2,4-dione trifluoroacetate
About This Item
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
H2O: 10 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C1NC=C(/C=C2SC(NC\2=O)=O)C=C1C3=CC=C(N4CCNCC4)N=C3.FC(F)(C(O)=O)F
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable