Merck
SML1615
Sigma-Aldrich
SEN177
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
6′′-Fluoro-4-(4-methyl-4H-[1,2,4]triazol-3-yl)-3,4,5,6-tetrahydro-2H-[1,2′;3′,3′′]terpyridin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H19FN6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
338.38
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL, clear
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
FC(C=C1)=NC=C1C2=CC=CN=C2N(CC3)CCC3C4=NN=CN4C
InChI
1S/C18H19FN6/c1-24-12-22-23-17(24)13-6-9-25(10-7-13)18-15(3-2-8-20-18)14-4-5-16(19)21-11-14/h2-5,8,11-13H,6-7,9-10H2,1H3
InChIKey
AJIAMIPUWJQSPR-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
SEN177 ist ein Inhibitor der Glutaminylcyclase (QPCT). Glutaminylcyclase modifiziert N-terminale Glutamin- oder Glutamatreste zu N-terminalem 5-Oxoprolin oder Pyroglutamat (QPCT). QPCT hemmt die Bildung von Aggregaten von Huntingtin-Mutanten und verringert außerdem die Aggregation von anderen aggregationsanfälligen Proteinen mit Poly-Q- oder Poly-A-Wiederholungen. SEN177 verursachte die dosisabhängige Abnahme der HTT-Aggregation durch einen Mechanismus, für den QPCT-Hemmung erforderlich ist. SEN177 wies in vitro Aktivität gegen Polyglutamin-Toxizität auf und konnte die Aggregate in Säugetierzellen, primären Neuronen und einem Drosophila-Modell reduzieren.
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable