Merck
SML1428
Sigma-Aldrich
O4I2
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-[(4-Chlorophenyl)amino]-4-thiazolecarboxylic acid ethyl ester, Ethyl 2-((4-chlorophenyl)amino)thiazole-4-carboxylate
Größe auswählen
25 MG
CHF 284.00
CHF 284.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 MG
CHF 284.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H11ClN2O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
282.75
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
CHF 284.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 20 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C(OCC)C1=CSC(NC2=CC=C(Cl)C=C2)=N1
InChI
1S/C12H11ClN2O2S/c1-2-17-11(16)10-7-18-12(15-10)14-9-5-3-8(13)4-6-9/h3-7H,2H2,1H3,(H,14,15)
InChIKey
ULUBAPWNHROTEU-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
O4I2 is a potent inducer of the Octamer-binding transcription factor 4 (Oct3/4) in various human cell lines including human fibroblasts. In principle O4I2 could be a useful tool for chemical-mediated induction of pluripotency in somatic cells.
Potent inducer of Oct3/4
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)