SML1358
SGI-1027
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
N-(4-(2-Amino-6-methylpyrimidin-4-ylamino)phenyl)-4-(quinolin-4-ylamino) benzamide
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to light brown
Löslichkeit
DMSO: 20 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C(NC1=CC=C(NC2=NC(N)=NC(C)=C2)C=C1)C(C=C3)=CC=C3NC4=C(C=CC=C5)C5=NC=C4
InChI
1S/C27H23N7O/c1-17-16-25(34-27(28)30-17)32-20-10-12-21(13-11-20)33-26(35)18-6-8-19(9-7-18)31-24-14-15-29-23-5-3-2-4-22(23)24/h2-16H,1H3,(H,29,31)(H,33,35)(H3,28,30,32,34)
InChIKey
QSYLKMKIVWJAAK-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable