Wichtige Dokumente
SML1336
VUAA1
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-((4-Ethyl-5-(pyridin-3-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl)thio)-N-(4-ethylphenyl)acetamide, N-(4-Ethylphenyl)-2-((4-ethyl-5-(3-pyridinyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl)thio)acetamide, VU0099414
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 20 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCC(C=C1)=CC=C1NC(CSC2=NN=C(C3=CN=CC=C3)N2CC)=O
InChI
1S/C19H21N5OS/c1-3-14-7-9-16(10-8-14)21-17(25)13-26-19-23-22-18(24(19)4-2)15-6-5-11-20-12-15/h5-12H,3-4,13H2,1-2H3,(H,21,25)
InChIKey
UWCCKVJVOHTHAF-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Haftungsausschluss
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)