Wichtige Dokumente
SML1211
SMANT hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
N-(4-Bromophenyl)-3-(3,5-dimethylpiperidin-1-yl)propanamide hydrochloride
About This Item
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Lagerbedingungen
desiccated
Farbe
white to beige
Löslichkeit
H2O: 1 mg/mL, clear (warmed)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
BrC1=CC=C(NC(CCN2CC(C)CC(C)C2)=O)C=C1.Cl
InChI
1S/C16H23BrN2O.ClH/c1-12-9-13(2)11-19(10-12)8-7-16(20)18-15-5-3-14(17)4-6-15;/h3-6,12-13H,7-11H2,1-2H3,(H,18,20);1H
InChIKey
XQESCHFXROUCOQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)