Wichtige Dokumente
SML1140
ML138
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-[5-[[(3,4-Dichlorophenyl)methyl]thio]-4-(2-furanylmethyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]-pyridine, CID 44601470, CID44601470, ML-138
About This Item
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
ClC1=CC(CSC2=NN=C(C3=NC=CC=C3)N2CC4=CC=CO4)=CC=C1Cl
InChI
1S/C19H14Cl2N4OS/c20-15-7-6-13(10-16(15)21)12-27-19-24-23-18(17-5-1-2-8-22-17)25(19)11-14-4-3-9-26-14/h1-10H,11-12H2
InChIKey
QDXGAJIGONMOCL-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience