Fortfahren mit
SML0802
ZLN005
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
2-(4-tert-Butylphenyl)-1H-benzimidazole, 2-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]-1H-benzimidazole
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 77.70
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 300.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H18N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
250.34
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
CHF 77.70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[nH]1c2c(nc1c3ccc(cc3)C(C)(C)C)cccc2
InChI
1S/C17H18N2/c1-17(2,3)13-10-8-12(9-11-13)16-18-14-6-4-5-7-15(14)19-16/h4-11H,1-3H3,(H,18,19)
InChI key
LQUNNCQSFFKSSK-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
ZLN005 is a transcriptional regulator of peroxisome proliferator-activated receptor-γ coactivator-1α (PGC-1α). ZLN005 increased PGC-1 and downstream gene transcription in skeletal muscle, while reducing hepatic PGC-1α and gluconeogenesis genes. ZLN005 increased fat oxidation and improved the glucose tolerance, pyruvate tolerance, insulin sensitivity, hyperglycemia and dyslipidemia of diabetic db/db mice.
ZLN005 is a transcriptional regulator of peroxisome proliferator-activated receptor-γ coactivator-1α.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0634SML0379B1155
description
≥95% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
H2O: 10 mg/mL, water and ethanol: 10 mg/mL
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)