SML0644
SANT-2
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
N-[3-(1H-Benzimidazol-2-yl)-4-chlorophenyl]-3,4,5-triethoxybenzamide
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95% (HPLC)
Form
powder
Lagerbedingungen
protect from light
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 20 mg/mL, clear
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C26H26ClN3O4/c1-4-32-22-13-16(14-23(33-5-2)24(22)34-6-3)26(31)28-17-11-12-19(27)18(15-17)25-29-20-9-7-8-10-21(20)30-25/h7-15H,4-6H2,1-3H3,(H,28,31)(H,29,30)
InChIKey
VQOJFGFKIVFMDH-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable