SML0587
PF9601N
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
5-(Phenylmethoxy)-N-2-propynyl- 1H-Indole-2-methanamine, FA-73, N-(2-Propynyl)-2-(5-benzyloxy-indolyl) methylamine, PF 9601N
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Our company offers many products related to histamine synthesis and metabolism for your research needs.