Merck
SML0565
Sigma-Aldrich
MK-0343
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
7-Cyclobutyl-3-(2,6-difluorophenyl)-6-[(1-methyl-1H-1,2,4-triazol-5-yl)methoxy]-1,2,4-triazolo[4,3-b]pyridazine, MRK-409
Größe auswählen
25 MG
CHF 384.00
CHF 384.00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 MG
CHF 384.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H17F2N7O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
397.38
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
CHF 384.00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cn1ncnc1COc2nn3c(nnc3cc2C4CCC4)-c5c(F)cccc5F
InChI
1S/C19H17F2N7O/c1-27-16(22-10-23-27)9-29-19-12(11-4-2-5-11)8-15-24-25-18(28(15)26-19)17-13(20)6-3-7-14(17)21/h3,6-8,10-11H,2,4-5,9H2,1H3
InChIKey
GOIFCXRIFSYPFG-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
MK-0343 (MRK-409) is a partial agonist for GABAA receptors with comparable Ki values for α1, α2, α3 and α5 containing receptors (0.2 – 0.4 nM). The compound has the greatest agonist activity against α3 receptors, and is brain penatrant, and displays anxiolytic activity in rodent and primate models.
MK-0343 is a GABAA partial agonist.
Leistungsmerkmale und Vorteile
This compound is featured on the GABAA Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
We offer many products related to GABAA receptors for your research needs.