Merck
SML0544
Sigma-Aldrich
GRI977143
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-[[3-(1,3-Dioxo-1H-benz[de]isoquinolin-2(3H)-yl)propyl]thio]-benzoic acid
Größe auswählen
5 MG
CHF 90.70
CHF 90.70
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
CHF 90.70
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H17NO4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
391.44
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 90.70
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to light brown
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
S(CCC[n]2[c](c3c4c([c]2=O)cccc4ccc3)=O)c1c(cccc1)C(=O)O
InChI
1S/C22H17NO4S/c24-20-16-9-3-6-14-7-4-10-17(19(14)16)21(25)23(20)12-5-13-28-18-11-2-1-8-15(18)22(26)27/h1-4,6-11H,5,12-13H2,(H,26,27)
InChIKey
GMVZUCHUOYUMLL-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
GRI977143 is a potent, specific LPA2 receptor agonist with no affinity for other LPA receptors. GRI977143 inhibits the initiation of apoptosis induced by adriamycin or serum withdrawal in MEFs derived from LPA2 knock-out mice transfected with an LPA2 expression vector, but has no affect in non-transfected cells.
GRI977143 is a potent, specific LPA2 receptor agonist.
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Sigma-Aldrich offers many products related to lysophospholipid receptors for your research needs.