Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 143.00 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 542.00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Lanreotide acetate, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(O)=O.CC(C)[C@@H]1NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@@H](Cc2c[nH]c3ccccc23)NC(=O)[C@H](Cc4ccc(O)cc4)NC(=O)[C@H](CSSC[C@H](NC1=O)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(N)=O)NC(=O)[C@H](N)Cc5ccc6ccccc6c5
InChI
1S/C54H69N11O10S2.C2H4O2/c1-29(2)45-54(75)63-44(53(74)65-46(30(3)66)47(57)68)28-77-76-27-43(62-48(69)38(56)23-32-15-18-33-10-4-5-11-34(33)22-32)52(73)60-41(24-31-16-19-36(67)20-17-31)50(71)61-42(25-35-26-58-39-13-7-6-12-37(35)39)51(72)59-40(49(70)64-45)14-8-9-21-55;1-2(3)4/h4-7,10-13,15-20,22,26,29-30,38,40-46,58,66-67H,8-9,14,21,23-25,27-28,55-56H2,1-3H3,(H2,57,68)(H,59,72)(H,60,73)(H,61,71)(H,62,69)(H,63,75)(H,64,70)(H,65,74);1H3,(H,3,4)/t30-,38-,40+,41+,42-,43+,44?,45+,46+;/m1./s1
InChI key
DEXPIBGCLCPUHE-HPDHVNDUSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥97% (HPLC) | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description powder |
| form powder | form powder | form - | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. - |
| color white to off-white | color white to beige | color - | color light yellow to tan |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?