Fortfahren mit
C7287
Canrenoic acid potassium salt
powder
Synonym(e):
17-Hydroxy-3-oxopregna-4,6-diene-21-carboxylic acid, Potassium canrenoate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 199.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C22H30O4K
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
397.57
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
218-554-9
MDL number:
Form:
powder
CHF 199.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Segment
color
light yellow to tan
SMILES string
[K].[H][C@]12CC[C@@]3(C)[C@@]([H])(CC[C@@]3(O)CCC(O)=O)[C@]1([H])C=CC4=CC(=O)CC[C@]24C
InChI
1S/C22H30O4.K.H/c1-20-9-5-15(23)13-14(20)3-4-16-17(20)6-10-21(2)18(16)7-11-22(21,26)12-8-19(24)25;;/h3-4,13,16-18,26H,5-12H2,1-2H3,(H,24,25);;/t16-,17+,18+,20+,21+,22-;;/m1../s1
InChI key
YLXFIHIYNGPPSF-HUHWECDNSA-N
Application
Canrenoic acid potassium salt has been used as a human uridine 5′-diphospho (UDP)-glucuronosyltransferase inhibitor to study its effects on trifluoperazine (TFP) substrate selectivity. It has also been used to study its effects on the formation of aldosterone 18-glucuronide (ALDO 18β-G) in recombinant UDP-Glucuronosyltransferase-2B7 (UGT2B7), human liver (HLM) and human kidney cortical (HKCM) microsomes.[1]
Biochem/physiol Actions
Competitive aldosterone receptor antagonist.
Competitive aldosterone receptor antagonist. Potassium canrenoate reduces the effects of aldosterone-induced increases in blood pressure and in cardiovascular fibrosis in animals with high sodium intake. It is used clinically for its anti-fibrotic effects. At higher doses it is genotoxic to liver and increases tumor incidence in rodent models.
Analysis Note
Aqueous solutions may contain some insoluble material.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1497156124SML1468
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
color
light yellow to tan
color
white to beige
color
-
color
white to beige
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)