Merck
SMB00555
Sigma-Aldrich
Leucosid
≥90% (LC/MS-UV)
Synonym(e):
Kaempferol-3-sambubiosid
Größe auswählen
1 MG
CHF 427.00
CHF 427.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
CHF 427.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26H28O15
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
580.49
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352205
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
CHF 427.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥90% (LC/MS-UV)
Form
solid
Löslichkeit
DMSO: 1 mg/mL
Anwendung(en)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC1=CC(O)=C(C(C(O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O[C@@H]3OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)=C(C4=CC=C(O)C=C4)O5)=O)C5=C1
InChI
1S/C26H28O15/c27-7-15-18(33)20(35)24(41-25-21(36)17(32)13(31)8-37-25)26(39-15)40-23-19(34)16-12(30)5-11(29)6-14(16)38-22(23)9-1-3-10(28)4-2-9/h1-6,13,15,17-18,20-21,24-33,35-36H,7-8H2/t13-,15-,17+,18-,20+,21-,24-,25+,26+/m1/s1
InChIKey
RXAXTTGJEMODPY-CJNLAGEVSA-N
Allgemeine Beschreibung
Natural product derived from plant source.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)