Merck
SMB00244
Sigma-Aldrich
(10E,15Z)-9,12,13-trihydroxyoctadeca-10,15-dienoic acid
≥90% (LC/MS-ELSD)
Größe auswählen
1 MG
CHF 441.00
CHF 441.00
Voraussichtliches Versanddatum25. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
CHF 441.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H32O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
328.44
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352205
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
CHF 441.00
Voraussichtliches Versanddatum25. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
Form
solid
Anwendung(en)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC\C=C/CC(O)C(O)\C=C\C(O)CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H32O5/c1-2-3-7-11-16(20)17(21)14-13-15(19)10-8-5-4-6-9-12-18(22)23/h3,7,13-17,19-21H,2,4-6,8-12H2,1H3,(H,22,23)/b7-3-,14-13+
InChIKey
MKYUCBXUUSZMQB-MKZMYESJSA-N
Allgemeine Beschreibung
Natural product derived from plant source.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)