Merck
SMB00116
Sigma-Aldrich
Bhilawanol A
≥95% (LC/MS-ELSD)
Synonym(e):
3-(8-Pentadecenyl)-1,2-benzenediol
Größe auswählen
1 MG
CHF 264.00
CHF 264.00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
CHF 264.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H34O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
318.49
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352205
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
CHF 264.00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
Form
solid
Anwendung(en)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCC\C=C\CCCCCCCc1cccc(O)c1O
InChI
1S/C21H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19-17-15-18-20(22)21(19)23/h7-8,15,17-18,22-23H,2-6,9-14,16H2,1H3/b8-7+
InChIKey
GWOCLAPCXDOJRL-BQYQJAHWSA-N
Allgemeine Beschreibung
Natural product derived from plant source.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)