SMB00084
Hypaphorine
≥95% (LC/MS-ELSD)
Synonym(e):
Hypaforin, Lenticin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
Form
solid
Anwendung(en)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C[N+](C)(C)C(Cc1c[nH]c2ccccc12)C([O-])=O
InChI
1S/C14H18N2O2/c1-16(2,3)13(14(17)18)8-10-9-15-12-7-5-4-6-11(10)12/h4-7,9,13,15H,8H2,1-3H3
InChIKey
AOHCBEAZXHZMOR-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable