Wichtige Dokumente
SMB00083
Swerosid
≥95% (LC/MS-ELSD)
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
Form
solid
Anwendung(en)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2OC=C3[C@@H](CCOC3=O)[C@H]2C=C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C16H22O9/c1-2-7-8-3-4-22-14(21)9(8)6-23-15(7)25-16-13(20)12(19)11(18)10(5-17)24-16/h2,6-8,10-13,15-20H,1,3-5H2/t7-,8+,10-,11-,12+,13-,15+,16+/m1/s1
InChIKey
VSJGJMKGNMDJCI-ZASXJUAOSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)