Merck
SMB00063
Sigma-Aldrich
Neofusapyrone
≥85% (LC/MS-ELSD)
Größe auswählen
1 MG
CHF 614.00
CHF 614.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
CHF 614.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C34H54O9
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
606.79
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352205
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
CHF 614.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥85% (LC/MS-ELSD)
Form
solid
Anwendung(en)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCC(C)C\C(C)=C/C(CO)\C=C(C)\C=C\C(O)C(C)(C)C1=CC(O)=C([C@@H]2O[C@H](CO)C[C@H](O)[C@H]2O)C(=O)O1
InChI
1S/C34H54O9/c1-7-8-9-10-11-21(2)14-23(4)16-24(19-35)15-22(3)12-13-28(39)34(5,6)29-18-26(37)30(33(41)43-29)32-31(40)27(38)17-25(20-36)42-32/h12-13,15-16,18,21,24-25,27-28,31-32,35-40H,7-11,14,17,19-20H2,1-6H3/b13-12+,22-15+,23-16-/t21?,24?,25-,27-,28?,31+,32-/m0/s1
InChIKey
HEECQDWUNPZALD-ZBNIOBMFSA-N
Allgemeine Beschreibung
Natural product derived from fungal source.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)