Merck
SEP030
Millipore
Seppro® IgY14
LC5
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.32
Säule D × L
12.7 mm × 39.5 mm
Kapazität
5 mg total protein loading(71 μL of human plasma, average human protein concentration 70 mg/mL)
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Seppro® IgY14-Säulen ermöglichen die Trennung von 14 hochabundanten Proteinen (HAP) aus Plasmaprotein-Mischungen. Die aviären polyklonalen IgY (Immunglobulin aus Eigelb)-Antikörper bieten aufgrund ihrer hochspezifischen Partitionierungseigenschaften wesentliche Vorteile gegenüber Konkurrenzprodukten, da den Forschern deutlich reinere humane Proteinmischungen zur Verfügung stehen. Darüber hinaus erleichtern Seppro®-Säulen Proteomanalysen am Plasmaproteom und sorgen für reinere Ergebnisse.
Abgereicherte Proteine:
Albumin
IgG
α1-Antitrypsin
IgA
IgM
Transferrin
Haptoglobin
α2-Macroglobulin
Fibrinogen
Komplement C3
α1-saures Glykoprotein (Orosomucoid)
HDL (Apolipoproteine A-I und A-II)
LDL (vorwiegend Apolipoprotein B)
Anwendung
Seppro® IgY14, LC5 (Säulen mit 5 ml Bettvolumen) ist als Basis für die Entfernung von Plasma-/Serumprotein nach der Affinitätsentfernung von 14 hochabundanten Proteinen (HAP) aus humanen Plasmaproteingemischen mittels Flüssigkeitschromatographie vorgesehen. Seppro® IgY14 wird unterstützend in der Analyse von niedrigabundanten Proteinen im humanen Serum/Plasma verwendet.
Rechtliche Hinweise
Seppro is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB
  • S4199Seppro® Dilution bufferSDB
  • S4324Seppro® Stripping BufferSDB
  • S4449Seppro® Neutralization BufferSDB
  • CLS8163Corning® Costar® Spin-X® centrifuge tube filters, cellulose acetate membrane, pore size 0.45 μm, non-sterileSDB
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
R L Conhaim et al.
American journal of respiratory and critical care medicine, 153(2), 677-683 (1996-02-01)
Lung liquid conductance (Kf) is calculated as the quotient of lung lymph flow divided by net filtration pressure (Pnf), where Pnf is the balance of osmotic and hydrostatic pressures in the lung microcirculation. In protein depletion, lymph flow rises with
Does plasma protein depletion increase lung liquid conductance?
P Dodek
American journal of respiratory and critical care medicine, 154(4 Pt 1), 1213-1215 (1996-10-01)
Renato Millioni et al.
PloS one, 6(5), e19603-e19603 (2011-05-17)
To date, the complexity of the plasma proteome exceeds the analytical capacity of conventional approaches to isolate lower abundance proteins that may prove to be informative biomarkers. Only complex multistep separation strategies have been able to detect a substantial number