Merck
SCP0227
Sigma-Aldrich
Protein Kinase C Substrate
Größe auswählen
1 MG
CHF 189.00
CHF 189.00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
CHF 189.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C51H100N22O11
Molekulargewicht:
1197.48
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.32
CHF 189.00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥95% (HPLC)
Form
lyophilized
Zusammensetzung
Peptide Content, ≥65%
Lagerbedingungen
protect from light
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Amino Acid Sequence
Val-Arg-Lys-Arg-Thr-Leu-Arg-Arg-Leu
Anwendung
VRKRTLRRL is used as a general purpose protein kinase substrate.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)