Merck
SBP3500383
Sigma-Aldrich
CXCR4 Blocking Peptide for SAB3500383
Größe auswählen
0.05 MG
CHF 74.00
CHF 74.00
Voraussichtliches Versanddatum28. März 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
0.05 MG
CHF 74.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 74.00
Voraussichtliches Versanddatum28. März 2025
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Form
liquid
Speziesreaktivität
mouse, human
Konzentration
200 μg/mL
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Immunogen
14 amino amino terminus of human CXCR4.
Anwendung
Used as a blocking peptide in immunoblotting applications.
Verlinkung
This peptide blocks the action of antibody SAB3500383.
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)