Wichtige Dokumente
SAE0216
Pepstatin, water soluble
semisynthetic, >=95% pure
Synonym(e):
GKK pepstatyl, Gly-Lys-Lys-pepstatyl, Pepsin inhibitor
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Form
powder
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
-10 to -25°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Same protease inhibition activity as Pepstatin A
- Icreased solubility in water and in physiological media
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)